Learn More
Cytiva Juego de dNTP de solución
Código de producto. 10004304 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
missing translation for 'unitSize'
4 PCS
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
10004304 4 x 500 μm paquete de 4
10084724 4 x 25 μm paquete de 4
10267704 4 x 100 μm 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10004304 Supplier Cytiva Supplier No. 28406553
This item is not returnable. View return policy
Utilice conjuntos de dNTP para optimizar el rendimiento y la uniformidad. Los conjuntos de solución de dNTP Cytiva Lifescience™ illustra™ están libres de ADNasa, ARNasa y de actividad enzimática de mellado.
  • Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
  • Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
  • Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Order Info
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Líquido
pH 7
Tipo de producto dNTP Set
Concentración 100 mM
Pureza >99%
Cantidad 4 x 500 μm
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión