Learn More
Desarrollador de soluciones, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12970574 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12970574 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12970574 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 239 500
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Developer
Cantidad 500 mL
Grado Eu. Ph.