Learn More
BRP solución indicadora, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12930384 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12930384 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12930384 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 045 100
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BRP indicator solution
Envase Frasco
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1013000
Cantidad 100 mL
Grado Eu. Ph.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BRP indicator solution. European Pharmacopoeia Ref: 1013000. (RP 045)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .