Learn More
Solución de ácido acético, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12920584 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12920584 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12920584 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 244 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    124.04€ / 1000 ml
    Ahorro 1.96€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminohippuric acid reagent.
Envase Frasco
CAS 121-17-5
Nombres de analitos o componentes Acetic Acid Solution, CH3COOH.
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Concentración 1.0 N
Número MDL MFCD00007084
Clave InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Normas de espectrometría de masas
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Elemento Ácido acético
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Cantidad 1000 mL