missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

solute carrier family 22, member 18 antisense Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075764 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18617195 25 μL 25 microlitros
18194038 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18617195 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP23909325ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

solute carrier family 22, member 18 antisense Polyclonal specifically detects solute carrier family 22, member 18 antisense in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno solute carrier family 22, member 18 antisense
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8N1D0
Alias de gen BWR1BSolute carrier family 22 member 18 antisense protein, BWSCR1BBeckwith-Wiedemann region 1B, ORCTL2Sbeckwith-Wiedemann syndrome chromosomal region 1 candidate gene B protein, organic cation transporter-like 2 antisense, Organic cation transporter-like protein 2 antisense protein, p27-BWR1Bp27-Beckwith-Wiedemann region 1 B, SLC22A1LSBeckwith-Wiedemann syndrome chromosome region 1, candidate b, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 18 antisense, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 1-like antisense, Solute carrier family 22 member 1-like antisense protein
Símbolos de los genes SLC22A18AS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ELPGSEGMWENCPLGWVKKKASGTLAPLDFLLQRKRLWLWASEPVRPQPQGIHRFREARRQFCRMRGSRLTGGRKG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5003
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.