missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solo Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499005 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499005 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499005 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176279G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Solo Polyclonal antibody specifically detects Solo in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Solo
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp434O0515, Huntingtin-interacting protein-like protein, Protein Solo, SEC14 and spectrin domains 1, SEC14 domain and spectrin repeat-containing protein 1, SOLO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SESTD1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of SESTD1. Amino Acid Squence: CKRQQLRHPEMVTTES
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91404
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.