Learn More
Uvex™ Chaqueta de softshell 7405-Azul marino medianoche
Código de producto. 17296601 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17296601 Pequeño cada uno
17206611 Medio cada uno
17216611 Grande cada uno
17226611 XL cada uno
17236611 XXL cada uno
17246611 XXXL cada uno
17256611 XXXXL cada uno
17266611 5X-Grande cada uno
17276611 XXXXXXL cada uno
17286601 XS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17296601 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8931709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.15€ / paquete de 1
    Ahorro 7.85€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La colección uvex suXXeed lo tiene todo claro: funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante. Se puede utilizar en entornos industriales y de procesamiento de metales, así como para el ocio
  • Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex
  • Interior: 100 % poliéster, malla - material transpirable, repelente al agua y al viento
  • Manguitos separables, cuello alto, logotipo Uvex reflectante, borde reflectante
  • Tamaños: S-XXXL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de uso general
Grosor 240 g/m²