Learn More
Novus Biologicals™ Soft Tissue Tissue Slides (Liposarcoma)- Paraffin
Código de producto. 18131432 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18131432 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18131432 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230247
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Soft Tissue Tissue Slides (Liposarcoma)
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry-Paraffin
Estado normativo This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Especie Humano
Condición del tejido Liposarcoma