Descripción
- Toallita suave que cuida la piel
- Gran brillo para dar sensación de higiene
- Resistente y absorbente para una comodidad extra
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita facial |
| Longitud (imperial) | 8,23 in |
| Longitud (métrico) | 20.9 cm |
| Anchura (imperial) | 7,87 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | Etiqueta ecológica de la UE, FSC cadena de custodia, OHSAS 18001, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, FSC crédito MIX |
| Color | Blanco |
| Tela | 2-ply |