Learn More
Diversey™ Jabón de manos suave y delicado
Código de producto. 17966710
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17966710 1 L paquete de 10
1 options
Código de producto. 17966710 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 101108202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    164.30€ / paquete de 10
    Ahorro 15.70€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Soft Care Sensitive es un jabón de manos suave, sin fragancia ni colorantes, para pieles sensibles que se puede usar como champú y gel de baño. Soft Care Sensitive es una solución ideal para áreas donde se requiere un lavado frecuente y se desean manos saludables.
  • Con emolientes suavizantes de la piel.
  • Ideal para uso alternativo como champú o gel de baño.
  • Sin fragancia, sin colorantes
  • Formulado con agentes humectantes, proporcionando una aplicación uniforme y un enjuague fácil.
  • Biodegradable y de origen ético.
  • Compatibilidad cutánea probada (prueba de parche)
  • Ecocertificado con Nordic Swan Ecolabel
  • Aprobado por la Fundación Sueca de Alergia y Asma
  • Un lavado de manos seguro, rápido y eficaz ayuda a reducir la propagación de gérmenes.
  • El sistema surfactante eficaz garantiza una alta eliminación de grasa y otras suciedades.
  • Menor irritación de la piel y mayor compatibilidad cutánea con una fórmula con pH equilibrado.
  • Hidrata las manos con emolientes suavizantes, manteniendo la salud de la piel para usuarios frecuentes.
  • Se frota fácilmente en las manos y no deja residuos pegajosos.
  • Suavidad cutánea comprobada con alta potenciación de la hidratación para pieles sensibles.
  • La mejor opción para entornos sensibles a las alergias, como las escuelas.
  • Ideal para usar en áreas donde el lavado frecuente de manos requiere un jabón de manos humectante de lujo.
Especificaciones
Tipo de producto Lavado de manos
Color Transparente
Formulario Líquido
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Cantidad 10 frascos
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 1 L