Learn More
Diversey Cuidado suave sensible
Código de producto. 17873105
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2 x 5 L
10 x 0,5 L
Envase:
Con bomba
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Envase Tamaño de la unidad
17873105 10 x 0,5 L Con bomba 5 litros
17853105 2 x 5 L - 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17873105 Proveedor Diversey N.º de proveedor 101108206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    40.07€ / 5 litros
    Ahorro 0.93€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Jabón de manos suave, sin fragancia ni colorantes, para pieles sensibles. Demuestra una excelente solución para áreas donde se requiere un lavado frecuente y se desean tener manos saludables.
  • Biodegradable y de origen ético.
  • Compatibilidad cutánea probada (prueba de parche)
  • Ecocertificado con Nordic Swan Ecolabel
  • Aprobado por la Fundación Sueca de Alergia y Asma
  • Un lavado de manos seguro, rápido y eficaz ayuda a reducir la propagación de gérmenes.
  • El eficaz sistema surfactante garantiza una excelente eliminación de grasa y otros residuos.
  • Los agentes humectantes proporcionan una aplicación uniforme y un enjuague fácil.
  • Menor irritación de la piel y mayor compatibilidad cutánea con una fórmula con pH equilibrado.
  • Hidrata las manos con emolientes suavizantes, manteniendo la salud de la piel para usuarios frecuentes.
  • Se frota fácilmente en las manos y no deja residuos pegajosos.
Especificaciones
Tipo de producto Jabón suave
Color Transparente
Formulario Líquido
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Envase Con bomba
Tamaño 10 x 0,5 L