Learn More
Solución de tiosulfato sódico, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12983624 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12983624 1000 mL 1000 ml
12900774 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12983624 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 311 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.70€
    31.72€ / 1000 ml
    Ahorro 6.98€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 0,1 mol/l
Cantidad 1000 mL