Learn More
Solución de tiocianato de sodio, 0,05mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12973624 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12973624 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12973624 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 310 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.90€
    49.43€ / 1000 ml
    Ahorro 13.47€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulphate
Envase Frasco
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Concentración 0.05 M
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CO)O
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:16997