Learn More
Dihidrato de tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412376 250 mg 250 miligramos
15492366 1 g 1 g
15402376 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15412376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55952.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 207683-22-5 | C24H20BF4NaO2 | 450.215 g/mol
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio se utiliza como reactivo en la valoración bifásica de los tensioactivos no iónicos en presencia de tensioactivos aniónicos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207683-22-5
Fórmula molecular C24H20BF4NaO2
Peso molecular (g/mol) 450.215
Número MDL MFCD00149598
Clave InChI MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
PubChem CID 45073643
Nombre IUPAC sodio; tetrakis(4-fluorofenil)boranuida; dihidrato
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Cantidad 250 mg
Beilstein 4285808
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.21 (414.18 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%