Learn More
Decahidrato tetraborato sódico, Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, NF, Ph. Eur., 99,0-103,0%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15621070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 Kg
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15621070 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
15611070 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15631070 6 x 2.5 kg Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621070 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1162525KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas del NF y las farmacopeas británica y europea, 99,0-103,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Número MDL MFCD00149193
Sinónimo Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Especificaciones
Punto de ebullición 1.575 °C
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Nombre de nota Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física Crystalline
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 a 103.0%
Fórmula lineal Na2B4O7 · 10H2O
Peso molecular (g/mol) 381.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37
Porcentaje de pureza 99.0% to 103.0%
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Densidad 1,73 g/mL a 25 °C(lit.)