Learn More
Solución de sulfuro de sodio, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11494739 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11494739 100 ml A prueba de manipulación 100 ml
1 options
Código de producto. 11494739 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1083901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. La solución de sulfuro de sodio, grado EP, Reagecon™ es un reactivo listo para usar con 12 g de sulfuro de sodio diluido en una solución acuosa de glicerol hasta conseguir 100 ml y se utiliza en titulaciones manuales y automatizadas.
Esta solución de sulfuro de sodio se prepara disolviendo 12 g de sulfuro de sodio en 45 ml de mezcla disolvente de 10 partes de agua y 29 partes de glicerol (85 %), que después se diluye con esa misma mezcla para conseguir 100 ml.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfide
CAS 1313-84-4, 56-81-5, 7732-18-5
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml
Fórmula molecular H18Na2O9S
Número MDL MFCD00149184
Sinónimo Disodium sulphide nonahydrate
Clave InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Nombre IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
Peso molecular (g/mol) 240.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.2g/mol
Grado Farmacopea farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 12g/100mL
Olor Hydrogen sulfide (rotten eggs)
Envase A prueba de manipulación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM SULPHIDE SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium sulphide