Learn More
Sulfato de sodio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., USP anhidro, 99,0-100,5% (cálculo a la sustancia seca), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15641340 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 Kg
2.50 Kg
25 Kg
50 Kg
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641340 1 kg 1 Kg
15651340 2.5 kg 2.50 Kg
15681340 6 x 1 kg paquete de 6
15691340 6 x 2.5 kg paquete de 6
15661340 25 kg 25 Kg
15671340 50 kg 50 Kg
15631340 100 kg 100 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15641340 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 134641KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, Europa, USP , anhidro, 99,0-100,5% (calculado sobre la sustancia seca)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.Bp, USP
Forma física Anhidro
Cantidad 1 kg
Densidad 2,68g/mL a 25 °C
Fórmula lineal Na2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,04g/mol
Porcentaje de pureza 99 a 100,5% (cálculo a la sustancia seca)
Grado puriss.