Learn More
Estándar de sodio para absorción atómica (AAS) 1000 μg/mL (1000 ppm) en ácido nítrico 0,5 M (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11489129 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11489129 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11489129 Proveedor Reagecon N.º de proveedor AANAH
Fabricado gravimétricamente a partir de metal o sal muy puros (al menos un 99,9 %) y probado mediante un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (ref. INAB: 264T).
  • Norma de referencia de absorción atómica, material de referencia de absorción atómica
  • ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de −196 hasta +1200 °C (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
  • ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
  • Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas), ácidos de alta calidad y botellas prelimpiadas.
  • La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles.
  • Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Descripción Matrix: 0.5 M Nitric Acid (HNO3)
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes Sodium
Forma física Líquido
Concentración 1000 μg/mL (1000 ppm)
Elemento Na
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM AAS STANDARD SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, sodiumnitrate