Learn More
Solución de sodio para ICP, 10 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12967203 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12967203 100 mL 100 ml
12977203 250 mL 250 ml
12987203 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12967203 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 335 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 10 g/L
Cantidad 100 mL