Descripción
Sodium Potassium ATPase Beta 1 Polyclonal specifically detects Sodium Potassium ATPase Beta 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sodium Potassium ATPase Beta 1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | adenosinetriphosphatase, ATP1B, ATPase, Na+/K+ transporting, beta 1 polypeptide, Beta 1-subunit of Na(+), K(+)-ATPase, MGC1798, Na, K-ATPase beta-1 polypeptide, sodium/potassium-dependent ATPase beta-1 subunit, Sodium/potassium-dependent ATPase subunit beta-1, sodium/potassium-transporting ATPase beta-1 chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Sodium Potassium ATPase Beta 1 (Accession#: P05026-1; Glu63-Ser303) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |