Learn More
Dihidrato de fosfato de sodio monobásico , cumple con las especificaciones analíticas de la FCCy las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E 339, 98-100,5 % (calc. de la sustancia en seco), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15600740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15600740 1 kg 1 Kg
15630740 5 kg 5 Kg
15640740 6 x 1 kg paquete de 6
15620740 4 x 5 kg paquete de 4
15610740 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15600740 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 042691KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E 339, 98-100,5 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H6NaO6P
Peso molecular (g/mol) 156.006
Número MDL MFCD00149209
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaH2PO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)