Learn More
Dibásico fosfato sódico, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15615860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15615860 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15615860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 568141KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    93.77€ / 1 Kg
    Ahorro 12.23€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Probado según la farmacopea europea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic
CAS 7558-79-4
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular HNa2O4P
Fórmula lineal Na2HPO4
Número MDL MFCD00003496
Número UN UN3077
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formula Weight (peso de la fórmula) 141,96g/mol
Porcentaje de pureza 100%
Grado Reagent