Learn More
Dihidrato de fosfato de sodio dibásico , cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica y europea, 98,5-101 % (calc. de la sustancia en seco), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15680740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15680740 4 x 5 kg paquete de 4
15650740 1 kg 1 Kg
15660740 2.5 kg 2.50 Kg
15690740 5 kg 5 Kg
15600750 6 x 1 kg paquete de 6
15610750 6 x 2.5 kg paquete de 6
15670740 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15680740 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 042724X5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica y europea, 98,5-101 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal Na2HPO4 · 2H2O
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99
Porcentaje de pureza 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.