Learn More
Solución de nitrito sódico, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12950894 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12950894 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12950894 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 057 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90€
    72.13€ / 1000 ml
    Ahorro 24.77€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Nitrite Solution
Envase Frasco
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Concentración 0.1 M
Número MDL MFCD00011118
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
Nombre IUPAC nitrito de sodio
Peso molecular (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:78870
Grado Eu. Ph. Referencia