Learn More
Nitrito sódico, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, FCC, Ph. Eur., USP E250, 99 a 100,5% (cálculo a la sustancia seca), Solstice
Tienda Honeywell Fluka Productos
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrite |
| Punto de fusión | 271 °C (literatura) |
| Nombre de nota | Puriss., cumple con la especificación analítica de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E250, 99-100.5% (cálculo a la sustancia seca) |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Cantidad | 50 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99 a 100.5% |
| Fórmula lineal | NaNO2 |
| Número UN | UN1500 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 69 |
| Porcentaje de pureza | 99 a 100,5% (cálculo a la sustancia seca) |
| Mostrar más |