Learn More
Nitrato de sodio, cumple con las especificaciones analíticas de la FCC, E251, 99,0-100,5%, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Nitrate |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica de la FCC |
| Forma física | Crystalline |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | NaNO3 |
| Número UN | 1498 |
| Información de solubilidad | Soluble en agua 1g/1,1mL, soluble en alcohol 1g/125mL, soluble en agua de boling 1gm/0,6mL, soluble en alcohol hirviendo 1g/52mL |
| Nombre IUPAC | sodio; nitrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84,99g/mol |
| Porcentaje de pureza | Del 99 al 100,5% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium nitrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate