Learn More
Nitrato de sodio, +98 %
29.80€ - 260.00€
| CAS | 7631-99-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | NNaO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 84.994 |
| Número MDL | MFCD00011119 |
| Clave InChI | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
| PubChem CID | 24268 |
| ChEBI | CHEBI:63005 |
| Nombre IUPAC | sodio;nitrato |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11449443
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12327.0C |
10,000g |
260.00€
10000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11429443
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12327.36 |
500g |
29.80€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11439443
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12327.0E |
2500g |
76.80€ 69.65€ / 2500 g Ahorro 7.15€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesEl nitrato de sodio se utiliza en la producción de fertilizantes, ácido nítrico, pirotecnia, bombas de humo, esmaltes de vidrio y cerámica. En combinación con el trifluoruro de boro forma un eficaz reactivo para la nitración de compuestos aromáticos. La adsorción en alúmina proporciona un agente nitrante aromático respetuoso con el medio ambiente. Además, se utiliza como conservante de alimentos y como propelente sólido de cohetes. También se utiliza como electrolito en un puente salino y como medio de almacenamiento térmico en sistemas de generación de energía.
Solubilidad
Libremente soluble en agua, amoníaco e hidracina. Soluble en alcohol. Ligeramente soluble en piridina.
Notas
El nitrato de sodio es higroscópico en la naturaleza.
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Especificaciones
| Sodium nitrate | |
| NNaO3 | |
| UN1498 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| sodio;nitrato | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Odorless | |
| 2.26 |
| 7631-99-4 | |
| MFCD00011119 | |
| 14,8647 | |
| Freely soluble in water,ammonia and hydrazine. Soluble in alcohol.Slightly soluble in pyridine. | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.994 | |
| CHEBI:63005 | |
| ≥98% | |
| Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H272-H302
May intensify fire
oxidizer.
Harmful if swallowed.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H272-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: SODIUM NITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WC5600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Sodium nitrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate