Learn More
Nitrato de sodio, +98 %
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El nitrato de sodio se utiliza en la producción de fertilizantes, ácido nítrico, pirotecnia, bombas de humo, esmaltes de vidrio y cerámica. En combinación con el trifluoruro de boro forma un eficaz reactivo para la nitración de compuestos aromáticos. La adsorción en alúmina proporciona un agente nitrante aromático respetuoso con el medio ambiente. Además, se utiliza como conservante de alimentos y como propelente sólido de cohetes. También se utiliza como electrolito en un puente salino y como medio de almacenamiento térmico en sistemas de generación de energía.
Solubilidad
Libremente soluble en agua, amoníaco e hidracina. Soluble en alcohol. Ligeramente soluble en piridina.
Notas
El nitrato de sodio es higroscópico en la naturaleza.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium nitrate |
| Punto de fusión | ∼308°C |
| Forma física | Crystalline Powder, Needles or Crystals |
| Cantidad | 2500 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.26 |
| Número UN | UN1498 |
| Índice Merck | 14,8647 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water,ammonia and hydrazine. Soluble in alcohol.Slightly soluble in pyridine. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium nitrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate