Learn More
Nitrato de sodio, +98 %
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar A12327.36
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11429443
  • 29.80€ / 500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El nitrato de sodio se utiliza en la producción de fertilizantes, ácido nítrico, pirotecnia, bombas de humo, esmaltes de vidrio y cerámica. En combinación con el trifluoruro de boro forma un eficaz reactivo para la nitración de compuestos aromáticos. La adsorción en alúmina proporciona un agente nitrante aromático respetuoso con el medio ambiente. Además, se utiliza como conservante de alimentos y como propelente sólido de cohetes. También se utiliza como electrolito en un puente salino y como medio de almacenamiento térmico en sistemas de generación de energía.
Solubilidad
Libremente soluble en agua, amoníaco e hidracina. Soluble en alcohol. Ligeramente soluble en piridina.
Notas
El nitrato de sodio es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7631-99-4
84.994
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodio;nitrato
NNaO3
MFCD00011119
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
Especificaciones
Sodium nitrate
500g
MFCD00011119
14,8647
Freely soluble in water,ammonia and hydrazine. Soluble in alcohol.Slightly soluble in pyridine.
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.994
CHEBI:63005
≥98%
Hygroscopic
7631-99-4
NNaO3
UN1498
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodio;nitrato
24268
84.99
Odorless
2.26
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate
SDS Documentos