Learn More
N-dodecilsulfato de sodio (SDS), solución acuosa al 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465639 250 mL 250 ml
15475639 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63394.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.90€
    59.65€ / 250 ml
    Ahorro 8.25€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Sodium n-dodecyl sulfate 20% aq. solution is used as an anionic surfactant. It is also used as fat emulsifier, a wetting agent, a detergent in cosmetics, pharmaceuticals and toothpastes. It also serves as a research tool in protein biochemistry. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución acuosa al 20 % de n-dodecilsulfato de sodio se utiliza como surfactante aniónico. También se utiliza como emulsionante de grasa, agente humectante, detergente en cosméticos, productos farmacéuticos y dentífricos. También sirve como una herramienta de investigación en bioquímica de proteínas. Se utiliza principalmente en detergentes para ropa con muchas aplicaciones de limpieza.
Solubilidad
Miscible con etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium n-dodecyl sulfate (SDS)
Color Incolora
Forma física Líquido
Concentración Sol. ac. al 20%
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Información de solubilidad Miscible with ethanol.
Nombre IUPAC Sodio; sulfato de dodecilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. soln.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate