Learn More
Molibdato de sodio dihidrato, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15651290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15651290 2.5 kg 2.50 Kg
15641290 1 kg 1 Kg
15661290 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15651290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 133152.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    1013.92€ / 2.5 Kg
    Ahorro 131.08€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, 99-100,5 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-40-6
Fórmula molecular H4MoNa2O6
Peso molecular (g/mol) 241.96
Número MDL MFCD00149170
Clave InChI FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nombre IUPAC dioxomolibdenobis(olato) disódico dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Molybdate Dihydrate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de PhEur
Forma física Crystalline
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na2MoO4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 241,95g/mol
Porcentaje de pureza 99 a 100,5% (cálculo a la sustancia seca)
Grado puriss.