Learn More
Dihidrato de molibdato de sodio, puriss., Honeywell Fluka™
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Molybdate Dihydrate |
| Nombre de nota | Meets analytical specification of PhEur |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | Na2MoO4 · 2H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.95g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grado | puriss. |