Learn More
Metabisulfito de sodio, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, seco, 97-100,5%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15691330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691330 4 x 5 kg paquete de 4
15601340 500 g 500 g
15671330 1 kg 1 Kg
15611340 5 kg 5 Kg
15621340 6 x 1 kg paquete de 6
15681330 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15691330 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 134594X5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    550.95€ / paquete de 4
    Ahorro 74.05€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
cumple con las especificaciones analíticas de la FCC, NF y las farmacopeas británica y europea, E223, seco, 97-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-57-4
Fórmula molecular Na2O5S2
Peso molecular (g/mol) 190.09
Número MDL MFCD00167602
Clave InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
Nombre IUPAC Sulfinato de disodio (sulfinatooxi)
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Metabisulfite
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, NF, FCC
Forma física Solid
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal Na2S2O5
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.11
Porcentaje de pureza 65,0 a 67,4% (base SO2)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.