Learn More
Laurilsulfato de sodio, solución 0,05 m, Fisher Chemical
Código de producto. 12626737 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
12626737 2.5 L 2.50 LT
1 options
Código de producto. 12626737 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/9021/17
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Incolora
CAS 151-21-3
Forma física Líquido
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión -5°C
pH 8.5 to 10.5
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984