Learn More
Yoduro de sodio, puris., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15690670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15690670 500 g 500 g
15670670 100 g 100 g
15680670 1 kg 1 Kg
15610680 6 x 500 g paquete de 6
15600680 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15690670 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 03129500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    178.15€ / 500 g
    Ahorro 23.85€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99-100,5 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-82-5
Fórmula molecular INa
Peso molecular (g/mol) 149.894
Número MDL MFCD00003532
Clave InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nombre IUPAC sodio; yoduro
SMILES [Na+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Iodide
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica del doctorado en Eur. BP, USP
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NaI
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 149,89g/mol
Porcentaje de pureza 99 a 100,5% (cálculo a la sustancia seca)
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Densidad Densidad de vapor: >1 (frente al aire)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide