Learn More
Hidróxido sódico, grado técnico, solución en agua al 30%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13219532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13219532 5 L Tambor de plástico 5 litros
1 options
Código de producto. 13219532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.70€
    79.20€ / 5 litros
    Ahorro 6.50€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Punto de ebullición 120.0°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Punto de fusión 8.0°C
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Densidad 1.3600g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Técnico
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.36
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 33% solution
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.