Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrica, 5,0 M de NaOH (5,0 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16626183 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
:
1 L
Código de producto.
16626183 1 L
1 options
Código de producto. 16626183
Marca: Honeywell Fluka 6560461L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
pH 14
Color Incolora
Punto de ebullición 105°C to 140°C (1,013 hPa)
CAS 1310-73-2
% mín. CAS ≥ 70%
Punto de fusión -12°C to -10°C
% máx. CAS <90%
Fórmula lineal NaOH
Densidad 1.327 g/cm3 (25°C)
Cantidad 1 L
Peso molecular (g/mol) 40.0 g/mol
Grado Titulación volumétrica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide