Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, NaOH 2 M (2N), Honeywell Fluka
Código de producto. 15654880 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15654880 1 L Frasco de polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 15654880 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 352541L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, NaOH 2 M (2N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Nombre de nota Volumetric, 2 M NaOH (2N)
Punto de ebullición 105°C to 140°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥5.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <10.0000%
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Concentración 2 M NaOH (2N)
Número MDL MFCD00003548
Número UN UN1824
Densidad 1.08 g/cm3
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.0
Grado volumétrico
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.