Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, NaOH 0,5 M (0,5N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15694890 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Envase:
Cubitainer™
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15694890 10 L Poly Bottle 10 litros
15614900 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15644900 5 L Cubitainer™ 5 litros
15634900 5 L Frasco de polietileno 5 litros
15654900 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
15604900 10 L Cubitainer™ 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15694890 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3525710L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumétrico, NaOH 0,5 M (0,5N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Color Colorless
Nombre de nota Volumetric, 0.5M NaOH (0.5N)
Punto de ebullición >100°C
Fórmula lineal NaOH
Número UN UN1824
Densidad 1.020g/cm3
Cantidad 10 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 3mmHg (37°C)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda