Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumétrico, NaOH 0,5 M (0,5N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16636183 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
55 L
Código de producto.
16636183 55 L
1 options
Código de producto. 16636183 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 7142455L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Color Incoloro
Punto de ebullición >100°C (1,013 hPa)
CAS 7732-18-5
% mín. CAS ≥ 90%
% máx. CAS ≤ 100%
Fórmula lineal NaOH
Densidad 1.020 g/cm3 (20°C)
Sinónimo NaOH
Cantidad 55 L
Peso molecular (g/mol) 40.00 g/mol
Grado Titulación volumétrica