Learn More
Sodium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, Honeywell™
Catalog Number 15651270
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide Solution
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Número MDL MFCD00003548
Número UN 1824
Densidad 1.335g/mL at 20°C
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 250 mL
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodium;hydroxide
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Porcentaje de pureza ≥30% (aq. soln.)
Grado TraceSELECT™
Presión de vapor 3mmHg (37°C)