Learn More
Solución de hidróxido de sodio, volumetrica, reag. Ph. Eur., 1 M NaOH (1N), Solstice
Código de producto. 15634890 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
20 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Contenedor VOLPAK
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15634890 1 L Frasco de plástico 1 litro
15674890 5 L Contenedor VOLPAK 5 litros
15664890 5 L Frasco de plástico 5 litros
15684890 6 x 1 L Frasco de plástico paquete de 6
15624890 10 L RECIPIENTE VOLPAC™ 10 litros
15614890 10 L - 10 litros
15654890 4 x 5 L Frasco de plástico paquete de 4
15644890 20 L - 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15634890 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 352561L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Volumétrico, react. farmacopea europea, 1 M NaOH (1N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
Fórmula lineal NaOH
Concentración 1M
Número UN UN1824
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 3 mmHg (37 °C)
compliance-icons
Product Identifier
  • Hidróxido de Sodio 1N
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda