Learn More
Solución de hidróxido sódico 0,5 M (0,5 N), solución patrón NIST lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10508430 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10508430 2.5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10436602 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10438410 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10151810 10 L Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10508430 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7630/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de hidróxido sódico, solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL 3548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
pH 12
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor > 1.0
Forma física Líquido