Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,1 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hydroxide solution |
| Envase | Frasco |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Fórmula molecular | HNaO |
| Concentración | 0.1 M |
| Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | hidróxido sódico |
| Peso molecular (g/mol) | 40.00 |
| Mostrar más |