Learn More
Solución de hidróxido sódico, 5,0 M, Chem-Lab
Código de producto. 11993233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11993233 1 L Frasco de plástico 1 litro
1 options
Código de producto. 11993233 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL0514251000
Se utiliza en aplicaciones de laboratorio y en titulaciones. La solución de hidróxido sódico, 5,0 M, Chem-Lab es una potente base, además de ser altamente cáustica. Se utiliza para aumentar la alcalinidad de una mezcla, neutralizar ácidos y producir sales de sodio. Un litro de la solución incluye 5,0 mol (200 g) de NaOH.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
Especificaciones
pH 13
Color Incoloro
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Concentración 5 mol/L
Concentration or Composition Notes 200g NaOH per 1L H2O
Densidad 1.18g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Water Soluble
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Normalidad 5N (±0.01, 20°C)
Olor Odorless
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio hidróxído 5 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, pellets a.r.