Learn More
Solución de hidróxido sódico, volumen del 40 %, Chem-Lab
Código de producto. 11938534
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
11938534 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 11938534 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.1411.5000
Se utiliza como solución volumétrica en aplicaciones de laboratorio. La solución de hidróxido sódico, volumen del 40 %, Chem-Lab es una potente base, además de ser altamente cáustica. Se utiliza en la titulación y para aumentar la alcalinidad, neutralizar los ácidos y producir sales de sodio. Un litro de la solución contiene 400g de NaOH.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
Especificaciones
pH >13
Color Incoloro
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Concentración 40% by volume
Densidad 1.329g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Water Soluble
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 5 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 400g de NaOH por 1 l de H2O
Olor Odorless
Disolvente o matriz Water
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio hidróxído 40 vol. % solución
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide