Learn More
Solución de hidróxido sódico, 30%, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incoloro |
| Concentración | 400g NaOH/l H2O |
| Densidad | 1.33g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Cantidad | 5 L |
| Olor | Inodoro |
| Envase | 5L |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodio hidróxído 30 p/p % solución
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide