Learn More
Solución de hidróxido sódico, ≥20 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15653050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15653050 1 L 1 litro
15663050 2.5 L 2.50 litro
15673050 25 L 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15653050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 305301L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
≥20%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide Solution
Fórmula lineal NaOH
Concentración ≥20%
Número UN 1824
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Presión de vapor 3mmHg (37°C)