Learn More
Solución de hidróxido sódico, 1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11913233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11913233 1 L Frasco de plástico 1 litro
1 options
Código de producto. 11913233 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.1420.1000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
El hidróxido sódico se utiliza en muchos sectores, principalmente como una potente base química en la fabricación de celulosa y papel, textiles, agua potable, jabones y detergentes, además de como limpiador de drenaje.
Specifications
pH >13
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Concentración 1M
Densidad 1.04g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Soluble en agua
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40,00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 g de NaOH por 1 l de H2O
Normalidad 1 N (±0,002, 20 °C)
Olor Inodoro
Envase Frasco de plástico
Disolvente o matriz Agua
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodio hidróxído 1 mol/l
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, pellets a.r.