Learn More
Solución de hidróxido de sodio 0,5 M (0,5 N), NIST Concentrado estándar para análisis volumétrico. Fisher Chemical™
Código de producto. 10306190 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
6 Ampules
Tamaño de la unidad:
1 AMP
6 AMP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10306190 1 Ampule 1 AMP
10030200 6 Ampules 6 AMP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306190 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7630C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Número MDL 3548
Especificaciones
Color Incoloro
Cantidad 1 Ampule
Envase Ampolla
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide